missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-5-Fluorbenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7035164
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
849062-37-9
C6H5BBrFO2
218.82
MFCD06411356
UVKKALLRVWTDOY-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-fluorophenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-bromo-5-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209pyp, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid 95, boronic acid,b-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromanyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-3-bromo-5-fluorophenyl
16217688
(3-Brom-5-Fluorphenyl)boronsäure
OB(O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
849062-37-9
C6H5BBrFO2
218.82
MFCD06411356
UVKKALLRVWTDOY-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-fluorophenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-bromo-5-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209pyp, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid 95, boronic acid,b-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromanyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-3-bromo-5-fluorophenyl
16217688
(3-Brom-5-Fluorphenyl)boronsäure
OB(O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1

3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid reactant for preparation of functionalized dihalophenylboronic acid via lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines and reaction with electrophiles.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Brom-5-Fluorbenzenboronsäure-Reagenz zur Herstellung funktionalisierter Dihalophenylboronsäure durch Lithierung von Dihalophenyldioxazaborokinen und Reaktion mit Elektrophilen.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 218.82
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'