Learn More
3-Brom-5-fluorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464330
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464330 5 g 5 Gramm
11454330 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11464330 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25766.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 407-20-5 | C5H3BrFN | 175.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 407-20-5
Summenformel C5H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 175.99
MDL-Nummer MFCD04112555
InChI-Schlüssel HNNNBQRRIHKFLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-pyridine, 3-brom-5-fluorpyridin, 3-bromo-5-fluoro pyridine, pyridine, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluorpyridine, 5-bromo-3-fluoride pyridine, 3-bromine-5-fluoride pyridine, pubchem3964, 3-bromo-5-fluoropyridin
PubChem CID 820206
IUPAC-Name 3-Brom-5-Fluorpyridin
SMILES FC1=CN=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 24°C to 28°C
Flammpunkt 64°C (148°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 175.99
Reinheit (%) 99%