Learn More
3-Brom-5-(hydroxymethyl)pyridin, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4323304
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
37669-64-0
C6H6BrNO
188.02
MFCD03265757
WDVDHJLKXYCOFS-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridin-3-yl methanol, 5-bromo-3-pyridinemethanol, 3-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-pyridinyl methanol, 5-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-3-pyridyl methan-1-ol, 3-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 3-bromo-pyridin-5-yl methanol
2784733
(5-bromopyridin-3-yl)methanol
OCC1=CC(Br)=CN=C1
37669-64-0
C6H6BrNO
188.02
MFCD03265757
WDVDHJLKXYCOFS-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridin-3-yl methanol, 5-bromo-3-pyridinemethanol, 3-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-pyridinyl methanol, 5-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-3-pyridyl methan-1-ol, 3-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 3-bromo-pyridin-5-yl methanol
2784733
(5-bromopyridin-3-yl)methanol
OCC1=CC(Br)=CN=C1
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 154.0°C (4.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.