Learn More
3-Brom-5-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382859
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382859 5 g 5 Gramm
11372859 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27728.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50720-12-2
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.024
MDL-Nummer MFCD00234169
InChI-Schlüssel FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-methoxy-pyridine, 5-methoxy-3-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromopyridin-3-yl methyl ether, 3-methoxy-5-bromopyridine, 3-bromo-5-methoxy pyridine, 3-brom-5-methoxypyridin, zlchem 930, pubchem5085
PubChem CID 817163
IUPAC-Name 3-Brom-5-Methoxypyridin
SMILES COC1=CC(=CN=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-methoxypyridine
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Menge 5 g
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%