Learn More
3-Brom-5-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10386724 1 g Glasflasche 1 Gramm
10764945 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386724 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 50720-12-2
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.02
MDL-Nummer MFCD00234169
InChI-Schlüssel FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-methoxy-pyridine, 5-methoxy-3-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromopyridin-3-yl methyl ether, 3-methoxy-5-bromopyridine, 3-bromo-5-methoxy pyridine, 3-brom-5-methoxypyridin, zlchem 930, pubchem5085
PubChem CID 817163
IUPAC-Name 3-Brom-5-Methoxypyridin
SMILES COC1=CC(=CN=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-methoxypyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-methoxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.