Learn More
3-Brom-5-methoxypyridin, TRC
Artikelnummer. 30336862
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336862 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB696883500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-methoxypyridine
CAS 50720-12-2
Summenformel C6 H6 Br N O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
SMILES COc1cncc(Br)c1
IUPAC-Name 3-Brom-5-Methoxypyridin
Molekulargewicht (g/mol) 188.022
Formelmasse 186.963