Learn More
Alfa Aesar™ 3-Brom-5-Methylbenzotrifluorid, 99 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32040.06
Weitere Details : CAS : 86845-28-5 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464717
  • 225.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
19-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
86845-28-5
239.035
ZDAIYLXHTGIUGY-UHFFFAOYSA-N
20467615
CC1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
C8H6BrF3
MFCD01631585
3-bromo-5-trifluoromethyl toluene, 1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl-benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-5-methyl-1-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-bromo-5-trifluoromethyl toluene 3-bromo-5-methylbenzotrifluoride
1-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzol
Spezifikation
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
86845-28-5
MFCD01631585
ZDAIYLXHTGIUGY-UHFFFAOYSA-N
1-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzol
20467615
99%
5g
C8H6BrF3
3-bromo-5-trifluoromethyl toluene, 1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl-benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-5-methyl-1-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-3-methyl-5-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-bromo-5-trifluoromethyl toluene 3-bromo-5-methylbenzotrifluoride
CC1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
239.035
239.04
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation