Learn More
Alfa Aesar™ 3-Brom-5-nitro-1H-indazol, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H37979.03
Weitere Details : CAS : 67400-25-3 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467847
  • 58.97 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
20-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
67400-25-3
242.032
SYTGRKBQTUKOAI-UHFFFAOYSA-N
640614
C1=CC2=NNC(=C2C=C1[N+](=O)[O-])Br
C7H4BrN3O2
MFCD07367964
3-bromo-5-nitro-1h-indazole, 3-bromo-5-nitroindazole, 5-nitro-3-bromoindazole, 1h-indazole, 3-bromo-5-nitro, 1h-indazole,3-bromo-5-nitro, 5-nitro-3-bromo-indazole, pubchem20224, 3-bromo-5-nitro1h-indazole, ksc497g0j, 3-bromo-5-nitro 1h-indazole
3-Brom-5-Nitro-2H-Indazol
Spezifikation
3-Bromo-5-nitro-1H-indazole
227°C to 229°C
67400-25-3
MFCD07367964
SYTGRKBQTUKOAI-UHFFFAOYSA-N
3-Brom-5-Nitro-2H-Indazol
640614
Pulver
Braun
1g
C7H4BrN3O2
3-bromo-5-nitro-1h-indazole, 3-bromo-5-nitroindazole, 5-nitro-3-bromoindazole, 1h-indazole, 3-bromo-5-nitro, 1h-indazole,3-bromo-5-nitro, 5-nitro-3-bromo-indazole, pubchem20224, 3-bromo-5-nitro1h-indazole, ksc497g0j, 3-bromo-5-nitro 1h-indazole
C1=CC2=NNC(=C2C=C1[N+](=O)[O-])Br
242.032
242.03
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation