Learn More
3-Brom-5-(Trifluoromethyl)Benzol-1,2-Diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 255.04 |
Reinheit (%) | 97% |