Learn More
3-Brom-5-(Trifluoromethyl)Benzol-1,2-Diamin, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge BTB05134EA
Weitere Details : CAS : 113170-72-2 Netto-Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
113170-72-2 | |
255.038 | |
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N | |
735785 | |
C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F |
C7H6BrF3N2 | |
MFCD00042484 | |
3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253 | |
3-Brom-5-(Trifluormethyl)Benzol-1,2-Diamin |
Spezifikation
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine | |
10g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00042484 | |
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N | |
3-Brom-5-(Trifluormethyl)Benzol-1,2-Diamin | |
735785 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
113170-72-2 | |
100.0 | |
C7H6BrF3N2 | |
3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253 | |
C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F | |
255.038 | |
255.04 |