Learn More
3-Brom-6-hydroxy-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15495468
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine
CAS 54923-31-8
Schmelzpunkt 199°C to 203°C
Summenformel C6H6BrNO
MDL-Nummer MFCD03427653
Menge 1 g
Synonym 3-bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-2-picoline, 5-bromo-2-hydroxy-6-picoline, 5-bromo-6-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-2-hydroxy-6-methylpyridine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinol, 5-bromo-6-methylpyridin-2 1h-one, acmc-20aiyp
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel UJHCRBDEJPQFIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Br)C=CC(=O)N1
IUPAC-Name 5-Brom-6-Methyl-1H-Pyridin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 188.02
PubChem CID 2734417
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%