Learn More
3-Bromlbetalolhydrochloridsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo Labetalol Hydrochloride Salt |
| CAS | 2445226-37-7 |
| Summenformel | C19H23BrN2O3 • HCl |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Benzamide, 3-bromo-2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H23BrN2O3.ClH/c1-12(7-8-13-5-3-2-4-6-13)22-11-17(23)14-9-15(19(21)25)18(24)16(20)10-14;/h2-6,9-10,12,17,22-24H,7-8,11H2,1H3,(H2,21,25);1H |
| SMILES | O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC(Br)=C1O.Cl |
| IUPAC-Name | 3-Brom-2-Hydroxy-5-(1-Hydroxy-2-((4-phenylbutan-2-yl)amino)ethyl)benzamidhydrogenchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 443.76 |
| Formelmasse | 442.07 |