Learn More
3-(Bromoacetyl)Cumarin, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077623
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
29310-88-1
C11H7BrO3
267.08
MFCD00488331
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
3-bromoacetyl coumarin, 3-2-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 3-2-bromoacetyl chromen-2-one, 3-bromoacetylcoumarin, 3-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-bromoacetyl, pubchem8670, rarechem ab ka k003, 3-2-bromoacetyl-coumarin
2063461
3-(2-bromoacetyl)-2H-chromen-2-one
BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
29310-88-1
C11H7BrO3
267.08
MFCD00488331
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
3-bromoacetyl coumarin, 3-2-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 3-2-bromoacetyl chromen-2-one, 3-bromoacetylcoumarin, 3-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-bromoacetyl, pubchem8670, rarechem ab ka k003, 3-2-bromoacetyl-coumarin
2063461
3-(2-bromoacetyl)-2H-chromen-2-one
BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Chemischer Name oder Material 3-(Bromoacetyl)coumarin
Schmelzpunkt 164.0°C to 168.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 267.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEUX 3-(Bromoacetyl)coumarin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.