Learn More
3-Brombenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081504
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2905-24-0
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00052313
PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
17943
3-Brombenzolsulfonylchlorid
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2905-24-0
C6H4BrClO2S
255.51
MFCD00052313
PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
17943
3-Brombenzolsulfonylchlorid
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 1.773
Siedepunkt 90°C to 91°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.593
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2691656
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 255.52
Reinheit (%) 97%