Learn More
3-Brombenzo[b]thiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
Löslichkeit
Kaum löslich (0.14 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
Löslichkeit
Kaum löslich (0.14 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromobenzo[b]thiophene |
Dichte | 1.629 |
Siedepunkt | 72°C to 74°C (0.27 mmHg) |
Brechungsindex | 1.668 |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C). |
Formelmasse | 213.1 |
Reinheit (%) | 95% |