Learn More
3-Bromobenzylmagnesiumbromid, 0.25 M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11945891 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431601000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 34.6°C
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzylmagnesium bromide
CAS 107549-22-4, 60-29-7
Farbe Gelb
CAS Min. % 5.37, 87.47
CAS Max. % 12.53, 94.63
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Summenformel C7H6Br2Mg
MDL-Nummer MFCD01319902
Flammpunkt −40°C
Synonym 3-bromobenzylmagnesium bromide, 3-bromobenzylrnagnesium bromide, 3-bromobenzyl magnesium bromide, ohxweozzkbjutd-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-bromophenyl methyl, bromo 3-bromophenyl methyl magnesium, magnesium,1-bromo-3-methanidylbenzene,bromide, 3-bromobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 3-bromobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 3-bromobenzylmagnesium bromide solution, 0.25 m in diethyl ether, grignard reagent
InChI-Schlüssel OHXWEOZZKBJUTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1=CC(Br)=CC=C1
IUPAC-Name bromo[(3-bromophenyl)methyl]magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 274.24
PubChem CID 16217187
Formelmasse 274.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.766
Dichte 0.7660g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzylmagnesium bromide, 0.25M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.