Learn More
3-Bromcatechol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
3-Bromocatechol, is used as a drug and agrochemicals intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromcatechol wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3-Bromcatechol wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromocatechol |
Schmelzpunkt | 39°C to 42°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 189.01 |
Reinheit (%) | 95% |