Learn More
3-Bromzimtsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 32862-97-8 |
| Summenformel | C9 H7 Br O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | meta-Bromocinnamic acid, (E)-3-(3-Bromophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(m-Bromophenyl)-2-propenoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | (E)-3-(3-bromphenyl)prop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.05 |
| Formelmasse | 225.9629 |