Learn More
3-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-7-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032923
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1315360-75-8
C8H5BrN2O2
241.044
MFCD21602377
NBXDWHKFUACMKB-UHFFFAOYSA-N
3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, 3-bromo-7-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid,3-bromo
66222606
3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-7-Carbonsäure
C1=CN2C(=NC=C2Br)C=C1C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1315360-75-8
C8H5BrN2O2
241.044
MFCD21602377
NBXDWHKFUACMKB-UHFFFAOYSA-N
3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, 3-bromo-7-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid,3-bromo
66222606
3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-7-Carbonsäure
C1=CN2C(=NC=C2Br)C=C1C(=O)O
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylsäure wird als organisches chemisches Synthesezwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Schmelzpunkt 282°C to 285°C
Menge 250 mg
Formelmasse 241.05
Reinheit (%) 95%