Learn More
3-Brommethyl-3-oxetanmethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7038452
66.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22633-44-9
C5H9BrO2
181.03
MFCD09800598
SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
529264
[3-(Brommethyl)Oxetan-3-yl]Methanol
OCC1(CBr)COC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22633-44-9
C5H9BrO2
181.03
MFCD09800598
SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
529264
[3-(Brommethyl)Oxetan-3-yl]Methanol
OCC1(CBr)COC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol
Dichte 1.598
Siedepunkt 242°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 250 mg
Synonym 3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 95%