Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Brommethyl)-thiophen, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61497.06
Weitere Details : CAS : 34846-44-1 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408058
  • 365.00 € / 5 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
34846-44-1
177.059
KBWHYRUAHXHHFO-UHFFFAOYSA-N
520703
C1=CSC=C1CBr
C5H5BrS
MFCD03840497
3-bromomethyl thiophene, 3-bromomethyl-thiophene, 3-thenyl bromide, thiophene, 3-bromomethyl, 3-thienylmethyl bromide, thien-3-ylmethyl bromide, zlchem 651, 3-brommethyl-thiophen, pubchem5295, 3 bromomethyl thiophene
3-(Brommethyl)Thiophen
Spezifikation
3-(Bromomethyl)thiophene
1.603
76°C (1mmHg)
5g
C5H5BrS
106459
KBWHYRUAHXHHFO-UHFFFAOYSA-N
3-(Brommethyl)Thiophen
520703
Flüssig
1.616 g/mL
Moisture sensitive
Braun
34846-44-1
MFCD03840497
3-bromomethyl thiophene, 3-bromomethyl-thiophene, 3-thenyl bromide, thiophene, 3-bromomethyl, 3-thienylmethyl bromide, thien-3-ylmethyl bromide, zlchem 651, 3-brommethyl-thiophen, pubchem5295, 3 bromomethyl thiophene
C1=CSC=C1CBr
177.059
177.06
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation