Learn More
3-Brompropyl-2,5-xylylether, TRC
Artikelnummer. 30346712
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346712 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346712 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68673050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropyl-2,5-xylyl Ethyl
CAS 3245-55-4
Summenformel C11 H15 Br O
Menge 50 mg
Synonym Benzene, 2-(3-bromopropoxy)-1,4-dimethyl-, Ether, 3-bromopropyl 2,5-xylyl (7CI,8CI), 2-(3-Bromopropoxy)-1,4-dimethylbenzene, 1-Bromo-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane, 3-(2,5-Dimethylphenoxy)-1-bromopropane, 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl bromide, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl bromide, 3-Bromopropyl 2,5-xylyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C11H15BrO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(C)c(OCCCBr)c1
IUPAC-Name 2-(3-Brompropoxy)-1,4-dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 243.14
Formelmasse 242.0306