Learn More
3-Brombrenztraubensäurehydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
25 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10328940 25 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10328940 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325690250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 206860-50-6 | C3H3BrO3 | 166.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopyruvic acid hydrate
Namenshinweis 98%
CAS 206860-50-6, 1113-59-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H3BrO3
MDL-Nummer MFCD00149107
Menge 25 g
Synonym 3-bromopyruvic acid hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid hydrate, bromopyruvic acid hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid, hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid-water 1/1, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, monohydrate 9ci
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
InChI-Schlüssel PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(=O)CBr
IUPAC-Name 3-bromo-2-oxopropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 166.96
PubChem CID 44118703
Formelmasse 166.96
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopyruvic acid hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.