Learn More
3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021617
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
872-31-1
C4H3BrS
163.03
MFCD00005464
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
13383
3-Bromthiophen
BrC1=CSC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
872-31-1
C4H3BrS
163.03
MFCD00005464
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
13383
3-Bromthiophen
BrC1=CSC=C1
3-Bromothiophene is used in the preparation of derivatives such as thienylenic alpha, μ-diformyl-alpha-oligothiophenes and 3-lithiothiophene. It is also used in the synthesis of 3-lithiothiophene by reacting with n-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromothiophen wird bei der Herstellung von Derivaten wie Alpha-Thienylen, µ-diformyl-alpha-oligothiophen und 3-lithiothiophen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 3-Lithiothiophen durch Reaktion mit n-Butyllithium verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene
Dichte 1.722
Siedepunkt 157°C to 158°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.591
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105338
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 163.04
Reinheit (%) 97%