Learn More
3-Buten-1-amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048048
79.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2524-49-4
C4H9N
71.12
MFCD03425859
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
443732
CHEBI:31108
but-3-en-1-amine
NCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2524-49-4
C4H9N
71.12
MFCD03425859
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
443732
CHEBI:31108
but-3-en-1-amine
NCCC=C
3-Buten-1-amine is an aliphatic terminal amine used for organic synthesis and in proteomics research. Its hydrochloride salt is used to improve the detection of neurodegenerative alzheimer’s disease in ELISA titrations by reducing the background due to non-specific associations of molecules and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Buten-1-Amin ist ein aliphatisches terminales Amin, das bei der organischen Synthese und in der Proteomikforschung verwendet wird. Sein Hydrochloridsalz wird verwendet, um den Nachweis der neurodegenerativen Alzheimer-Krankheit in ELISA-Titrationen zu verbessern, indem der Hintergrund durch unspezifische Molekül- und Proteinverbände reduziert wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Buten-1-amine
Dichte 0.777
Siedepunkt 74°C to 77°C
Flammpunkt −5°C (23°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.424
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1735803
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 97%