Learn More
3-Butenylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077530
82.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2524-49-4
C4H9N
71.12
MFCD03425859
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
443732
CHEBI:31108
but-3-en-1-amine
NCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2524-49-4
C4H9N
71.12
MFCD03425859
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
443732
CHEBI:31108
but-3-en-1-amine
NCCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Butenylamine
Siedepunkt 83.0°C
Flammpunkt −5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)2NH2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Butenylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.