Learn More
3-Carbamoylbenzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17720669 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17720669 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17720669 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Alpha-Vektor CARBAMOYLBENZOICACID
Chemischer Name oder Material 3-Carbamoylbenzoic acid
CAS 4481-28-1
Schmelzpunkt 280°C to 290°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8 H7 N O3
MDL-Nummer 04118098
Menge 1 g
Synonym Isophthalamic acid
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
Physikalische Form Kristallpulver