Learn More
3-Carboxamidobenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Carboxamidobenzoic acid |
| CAS | 4481-28-1 |
| Summenformel | C8H7NO3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC(C(N)=O)=C1 |
| IUPAC-Name | 3-Carbamoylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.15 |
| Formelmasse | 165.0426 |