Learn More
Alfa Aesar™ 3-Carboxy-4-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62683.03
Weitere Details : CAS : 882679-10-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467726
  • 358.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
882679-10-9
266.075
DXOXOBZCGBHKJS-UHFFFAOYSA-N
46739598
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(=O)O
C13H16BFO4
MFCD12546519
2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 3-carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
2-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesäure
Spezifikation
3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
882679-10-9
MFCD12546519
DXOXOBZCGBHKJS-UHFFFAOYSA-N
2-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesäure
46739598
Fest
1g
C13H16BFO4
2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 3-carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(=O)O
266.075
266.07
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation