Learn More
Alfa Aesar™ 3-Carboxy-5-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62225.03
Weitere Details : CAS : 936728-22-2 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467176
  • 470.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
936728-22-2
266.075
NMYIHYHALOHVHV-UHFFFAOYSA-N
46739807
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C(=O)O
C13H16BFO4
MFCD12756465
3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-5-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoicacid, 3-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid
3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesäure
Spezifikation
3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
936728-22-2
MFCD12756465
NMYIHYHALOHVHV-UHFFFAOYSA-N
3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesäure
46739807
Fest
1g
C13H16BFO4
3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-5-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoicacid, 3-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C(=O)O
266.075
266.07
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation