Learn More
3-Chlor-1,2-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598186
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
96-24-2
C3H7ClO2
110.54
MFCD00004712
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
7290
CHEBI:18721
3-chloropropane-1,2-diol
OCC(O)CCl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
96-24-2
C3H7ClO2
110.54
MFCD00004712
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
7290
CHEBI:18721
3-chloropropane-1,2-diol
OCC(O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-1, 2-propanediol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.3220g/mL
Siedepunkt 213.0°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4790 to 1.4810
Menge 25 mL
Merck Index 15, 2146
Relative Dichte 1.322
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,methanol and ether,slightly soluble in toluene
Viskosität 215 mPa.s (20°C)
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig