Learn More
3-Chlor-1-indan-5-yl-propan-1-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one |
| CAS | 39105-39-0 |
| Summenformel | C12 H13 Cl O |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-7-6-12(14)11-5-4-9-2-1-3-10(9)8-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2 |
| SMILES | ClCCC(=O)c1ccc2CCCc2c1 |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.68 |
| Formelmasse | 208.0655 |