missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-2,4-difluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7029277
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
886761-65-5
C7H6ClF2N
177.579
MFCD06660335
PIIMDRFSWYVCLQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2,4-difluorophenyl methanamine, 3-chloro-2,4-difluorobenzylamine, 1-3-chloro-2,4-difluorophenyl methanamine, 3-chloro-2,4-difluoro-benzylamine, 3-chloro-2,4-difluorophenyl methylamine, benzenemethanamine,3-chloro-2,4-difluoro
17750823
(3-chlor-2,4-difluorphenyl)methanamin
C1=CC(=C(C(=C1CN)F)Cl)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
886761-65-5
C7H6ClF2N
177.579
MFCD06660335
PIIMDRFSWYVCLQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2,4-difluorophenyl methanamine, 3-chloro-2,4-difluorobenzylamine, 1-3-chloro-2,4-difluorophenyl methanamine, 3-chloro-2,4-difluoro-benzylamine, 3-chloro-2,4-difluorophenyl methylamine, benzenemethanamine,3-chloro-2,4-difluoro
17750823
(3-chlor-2,4-difluorphenyl)methanamin
C1=CC(=C(C(=C1CN)F)Cl)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
3-Chlor-2,4-difluorbenzylamin wird im chemischen Labor und bei der Herstellung von Substanzen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Brechungsindex 1.5195
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 177.58
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'