Learn More
3-Chlor-2-Butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486810
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486810 100 g 100 Gramm
11496810 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14158.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4091-39-8 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4091-39-8
Summenformel C4H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 106.549
MDL-Nummer MFCD00000865
InChI-Schlüssel OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-butanone, 2-butanone, 3-chloro, 3-chlorobutanone, 1-acetyl-1-chloroethane, 1-chloroethyl methyl ketone, 2-chloro-3-butanone, 2-butanone, 3-chloro-, +, chloro-mek, 3-chloro-2-butanon, 3-chlorobutan-2-on
PubChem CID 20026
IUPAC-Name 3-Chlorobutan-2-on
SMILES CC(C(=O)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-butanone
Schmelzpunkt <-60°C
Dichte 1.055
Siedepunkt 113°C to 116°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 100 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 385637
Formelmasse 106.55
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-butanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-2-butanone