Learn More
3-Chlor-2-Chlormethyl-1-Propen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10185500 5 g Glasflasche 5 Gramm
10532461 25 g Glasflasche 25 Gramm
10135743 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10185500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 277070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1871-57-4 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1871-57-4
Summenformel C4H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 124.99
MDL-Nummer MFCD00000952
InChI-Schlüssel XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-chloromethyl prop-1-ene, 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 1,1-bis chloromethyl ethylene, methallyl dichloride, 1-propene, 3-chloro-2-chloromethyl, 2-chloromethyl-3-chloropropene, 1,3-dichloro-2-methylenepropane, 3-chloro-2-chloromethyl propene, 2-methylene-1,3-dichloropropane, 2-methylenepropane-1,3-dichloride
PubChem CID 15859
IUPAC-Name 3-chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene
SMILES ClCC(=C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 14°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 138°C to 140°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH2Cl)2
Brechungsindex 1.4750 to 1.479
Menge 5 g
Beilstein 01, II, 181
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 125
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.