Learn More
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031269
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
126538-85-0
C7H4ClF4N
213.56
MFCD11519322
RRQSEOPUKUHLCT-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-5-chloro-4-fluorotrifluoromethylbenzene, 3-amino-5-chloro-4-fluoro-trifluoromethylbenzene, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine
19779367
3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
C1=C(C=C(C(=C1N)F)Cl)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
126538-85-0
C7H4ClF4N
213.56
MFCD11519322
RRQSEOPUKUHLCT-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-5-chloro-4-fluorotrifluoromethylbenzene, 3-amino-5-chloro-4-fluoro-trifluoromethylbenzene, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine
19779367
3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
C1=C(C=C(C(=C1N)F)Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Brechungsindex 1.4885
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 213.56
Reinheit (%) 97%