Learn More
3-Chlor-2-Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033942
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2106-04-9
MFCD00069415
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2106-04-9
MFCD00069415
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-fluoroaniline
Dichte 1.324
Siedepunkt 214°C
Menge 5 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.564
Summenformel C6H5ClFN
UN-Nummer UN2810
Synonym 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
InChI-Schlüssel XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Fluoranilin
Molekulargewicht (g/mol) 145.56
PubChem CID 75014
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 97%