Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chlor-2-methoxypyridin-4-Boronsäure-Pinacolester, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H27513.MD
Weitere Details : CAS : 1073353-73-7 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467695
  • 84.69 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
20-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1073353-73-7
269.532
JYVZFQGNBUYGIH-UHFFFAOYSA-N
44755159
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=NC=C2)OC)Cl
C12H17BClNO3
MFCD06798258
3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester, pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
3-Chlor-2-Methoxy-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin
Spezifikation
3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid pinacol ester
250mg
C12H17BClNO3
3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester, pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=NC=C2)OC)Cl
269.532
269.53
47°C to 50°C
1073353-73-7
MFCD06798258
JYVZFQGNBUYGIH-UHFFFAOYSA-N
3-Chlor-2-Methoxy-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin
44755159
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation