Learn More
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313006
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313006 1 g 1 Gramm
11323006 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11313006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10802.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 40397-90-8 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40397-90-8
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00037036
InChI-Schlüssel NGQMCUWZGVMILT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-2-methylphenylisocyanate, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl-benzene, 3-chloro-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1aqe4, 2-chloro-6-isocyanatotoluene, benzene,1-chloro-3-isocyanato-2-methyl, 1-chloranyl-3-isocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl
PubChem CID 2735770
IUPAC-Name 1-chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Dichte 1.247
Menge 1 g
Brechungsindex 1.559
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2691111
Siedepunkt 94°C to 95°C (9 mmHg)
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 99%