Learn More
3-Chlor-2-methylphenyl-isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Synonym | 3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-chloro-o-tolyl ester, 3-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, benzene,1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl, 3-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, pubchem10477, 3-chloro-2-methylphenyl-isothiocyanate, 1-chloranyl-3-isothiocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl |
Formelmasse | 183.66 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 1 g |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |