Learn More
3-Chlor-2-Methylpropen, (Tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88641
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
563-47-3
C4H7Cl
90.55
MFCD00000953
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
11241
CHEBI:82419
3-Chlor-2-Methylprop-1-ol
CC(=C)CCl
563-47-3
C4H7Cl
90.55
MFCD00000953
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
11241
CHEBI:82419
3-Chlor-2-Methylprop-1-ol
CC(=C)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylpropene
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 71°C to 72°C
Flammpunkt -18°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CH2Cl
Brechungsindex 1.4262 to 1.4282
Menge 50 mL
Beilstein 01, 209
Merck Index 15, 2150
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 0.42 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.