Learn More
3-Chlor-4-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-87472
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
367-21-5
C6H5ClFN
145.56
MFCD00007767
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin
9708
3-Chlor-4-Fluoranilin
NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
367-21-5
C6H5ClFN
145.56
MFCD00007767
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin
9708
3-Chlor-4-Fluoranilin
NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluoroaniline
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Beige bis Braun
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 230°C
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel ClC6H3(F)NH2
Beilstein 12, I, 309
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L water 520°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-fluoroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.