Learn More
3-Chlor-4-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Chlor-4-Iodoanilin wird als Zwischenprodukt für organische Synthesen verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
3-Chlor-4-Iodoanilin wird als Zwischenprodukt für organische Synthesen verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-iodoaniline |
Schmelzpunkt | 65°C to 71°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3236464 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 253.47 |
Reinheit (%) | 98% |