Learn More
3-Chlor-4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080540
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
37908-96-6
C8H7ClO3
186.591
MFCD00016512
IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
169982
3-Chlor-4-Methoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
37908-96-6
C8H7ClO3
186.591
MFCD00016512
IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
169982
3-Chlor-4-Methoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 215°C to 219°C
Menge 5 g
Beilstein 2087584
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) ≥98%