Learn More
3-Chlor-4-Methylbenzylamin, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge TL00917EA
Weitere Details : CAS : 67952-93-6 Netto-Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 10g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10019661
  • 233.70 € / 10 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 05-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
67952-93-6
155.625
MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
106225
CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
C8H10ClN
MFCD00014816
3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
(3-Chlor-4-methylphenyl)methanamin
Spezifikation
3-chloro-4-methylbenzylamine
10g
97.0
C8H10ClN
3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
155.625
155.63
Bernsteinfarbene Glasflasche
67952-93-6
97%
MFCD00014816
MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
(3-Chlor-4-methylphenyl)methanamin
106225
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate