Learn More
3-Chlor-4-Methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700006
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
67952-93-6
C8H10ClN
155.625
MFCD00014816
MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
106225
(3-Chlor-4-methylphenyl)methanamin
CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
67952-93-6
C8H10ClN
155.625
MFCD00014816
MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
106225
(3-Chlor-4-methylphenyl)methanamin
CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
Chemischer Name oder Material 3-chloro-4-methylbenzylamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 97%