Learn More
3-Chlor-4-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029871
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-62-3
C7H7ClO
142.58
MFCD00060319
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
phenol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-p-cresol, p-cresol, 3-chloro, 3-chloro-4-methyl-phenol, acmc-20aibl, pubchem3671, 2-chloro-4-hydroxytoluene, phenol,3-chloro-4-methyl, p-cresol, 3-chloro-8ci, 3-chloro-4-methylphenol
14853
3-chloro-4-methylphenol
CC1=CC=C(O)C=C1Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-62-3
C7H7ClO
142.58
MFCD00060319
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
phenol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-p-cresol, p-cresol, 3-chloro, 3-chloro-4-methyl-phenol, acmc-20aibl, pubchem3671, 2-chloro-4-hydroxytoluene, phenol,3-chloro-4-methyl, p-cresol, 3-chloro-8ci, 3-chloro-4-methylphenol
14853
3-chloro-4-methylphenol
CC1=CC=C(O)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylphenol
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Siedepunkt 228°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3437
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%