Learn More
3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031208
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
445-13-6
C7H5ClF3N
195.569
MFCD00278479
KZAMRRANXJVDCD-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem2804, acmc-209jyb, 3-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine
67962
3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
445-13-6
C7H5ClF3N
195.569
MFCD00278479
KZAMRRANXJVDCD-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem2804, acmc-209jyb, 3-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine
67962
3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 97%