Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H31635-03
Weitere Details : CAS : 83279-38-3 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15176735
  • 39.28 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
27-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
3-Chlor-4-(Trifluormethyl)Benzaldehyd wird bei der Synthese von organischen Verbindungen in γ-Aminobutyrat-A Rezeptor-Modulation durch 3-Aryl-1-(Arylsulfonyl)-1,4,5,6-Tetrahydropyridazin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
83279-38-3
208.564
UTSBZTCYCRVHCK-UHFFFAOYSA-N
19031287
C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)C(F)(F)F
C8H4ClF3O
MFCD03095197
3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-trifluoromethyl, benzaldehyde,3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, jrd
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
Spezifikation
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Air Sensitive
83279-38-3
MFCD03095197
Insoluble in water.
C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)C(F)(F)F
208.564
208.57
1.4944
1g
C8H4ClF3O
3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-trifluoromethyl, benzaldehyde,3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, jrd
UTSBZTCYCRVHCK-UHFFFAOYSA-N
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
19031287
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation