Learn More
3-Chlor-4-(pentafluorthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434717 1 g 1 Gramm
15444717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32038.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 115754-20-6 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115754-20-6
Summenformel C8H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.56
MDL-Nummer MFCD04972755
InChI-Schlüssel UDXPRKSPAZWHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1c5tn, chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 21180297
IUPAC-Name 3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) 97%